Läs mer
Copper(II) tungsten oxide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11379367
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379367 50 g 50g
11369367 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040217.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13587-35-4
Koppar(II)volframoxidnanopulver används för superkondensatorapplikationer. CuWO4 tunna filmer i nanostorlek har tillverkats med radiofrekvens (RF) sputtering deposition, och används som positiv elektrod med både LiClO4 flytande elektrolyt och LiPON fast elektrolyt i uppladdningsbara litiumbatterier. Tunna filmer av kopparvolframat används för kväveoxidavkänning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13587-35-4
MDL-nummer MFCD00016067
Synonym Copper tungstate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,2657
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 311.38
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.