Läs mer
BINDER™ Koppar interiörbeslag
Handla allt BINDER Produkter
Material:
Koppar
Beskrivning
Setet innehåller:
- 2 hyllor (helt koppar)
- En vattenpanna (kopparpläterad)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kopparinredning - Set bestående av 2 hyllor (helt koppar) och en vattenpanna (kopparpläterad) |
| För användning med (utrustning) | BINDER Kammare CB-S170 |
| Material | Koppar |
| Typ | Montering |
| Inkluderar | 2 hyllor (helt koppar) och en vattenpanna (kopparpläterad) |