Läs mer
Kopparjodat, vattenfritt, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11463780
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463780 2 g 2g
11453780 10 g 10g
11443780 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463780 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089459.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13454-89-2 | CuI2O6 | 413.35 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13454-89-2
Molekylformel CuI2O6
Molekylvikt (g/mol) 413.35
MDL-nummer MFCD00016055
InChI-nyckel LLVVIWYEOKVOFV-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper iodate, copper 2+ diiodate, cupric iodate, copper iodate, anhydrous, cu.2io3
PubChem CID 9801829
IUPAC-namn koppar; dijodat
LEDER [Cu++].[O-][I](=O)=O.[O-][I](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper iodate, anhydrous
Smältpunkt (decomposition)
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 95%
Löslighetsinformation Soluble in water (1.36g/L).
Formel vikt 413.35
Känslighet Hygroscopic
Utseende Green powder
Densitet 5.241^1^5
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.