Läs mer
Koppar ISE standardlösning, Mettler Toledo™
Produktkod. 11957521
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11957521 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11957521 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51344774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 SEK
    1696.74 SEK / 500ml
    Save 288.26 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Beskrivning ISE standard Cu 1000 mg/L, 500 ml
Förpackning 500 mL
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL