Läs mer
Kopparisotopstandard: Cu @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (berikat med Cu-65)
Produktkod. 30314759
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30314759 50 ml 50ml
1 options
Produktkod. 30314759 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLIS65CU50
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper-65
CAS 14119-06-3
Analyt- eller komponentnamn Copper-65
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 65 Cu
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym 65 Cu
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [65 Cu]
Element Cu
IUPAC-namn koppar-65
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 64.93
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 64.9278