Läs mer
Koppar, manganmässing, ARMI∣MBH
Produktkod. 17922136
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
17922136 1 st.
1 options
Produktkod. 17922136 Leverantör ARMI/MBH Leverantörsnummer MBH31X MNB12 CG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
ARMI∣MBH producerar högkvalitativa referensmaterial med metalllegeringscertifiering och har satt upp standarder för Spark-OES, ICP, och XRF elementanalys. Utbudet inkluderar stål, aluminium, titan, nickel, kobolt, koppar, magnesium och mer.
Koppar, manganmässing, Ø40x15mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium/Sulfur/Selenium/Boron/Silver/Cadmium/Chromium/Carbon/Arsenic/Antimony/Bismuth/Cobalt/Silicon/Phosphorus/Tin/Iron/Nickel/Aluminium/Lead/Manganese/Zinc/Copper
CAS 7440-50-8
Kvantitet 1 st.
Form Skiva
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Magnesium -100 ppm/Sulfur -100 ppm/Selenium -70 ppm/Boron -13 ppm/Silver 0.0021 %/Cadmium 0.0022 %/Chromium 0.0026 %/Carbon 0.009 %/Arsenic 0.01 %/Antimony 0.0101 %/Bismuth 0.0101 %/Cobalt 0.012 %/Silicon 0.046 %/Phosphorus 0.078 %/Tin 0.171 %/Iron 0.29 %/Nickel 0.696 %/Aluminium 0.7 %/Lead 1.97 %/Manganese 16.1 %/Zinc 21.2 %/Copper 58.3 %