Learn More
Copper, Naval Brass, High Leaded, CDA 485, C48500, 100g, ARMI∣MBH
Description
Copper, Naval Brass, High Leaded, CDA 485, C48500, 100g
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus/Nickel/Iron/Tin/Lead/Zinc/Silver/Carbon/Copper/Aluminium/Arsenic/Manganese/Silicon/Antimony |
| CAS | 7440-50-8 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 0.005 %/Nickel 0.03 %/Iron 0.08 %/Tin 0.99 %/Lead 1.8 %/Zinc 36.14 %/Silver (0.002) %/Carbon (0.031) %/Copper (60.92) %/Aluminium <0.01 %/Arsenic <0.01 %/Manganese <0.01 %/Silicon <0.01 %/Antimony <0.02 % |