Läs mer
Kopparnickeltråd, 0,075 mm (0,003 tum) dia, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339378
Change view
Kvantitet:
100 m
500 m
Förpackningsstorlek:
100m
500m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339378 100 m 100m
11329378 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043269.H4
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Motståndslegering, negativ bly för termoelement typ J
Motståndslegering, negativ bly för termoelement typ J
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper Nickel wire
Namnnotering 0.075mm (0.003 in.) dia.
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Cu:Ni 55:45 wt%
Kvantitet 100 m
Vikt ≈0.04g/m
Form Wire
MDL-nummer MFCD00801098
Synonym Constantan
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.