Läs mer
Copper Nickel wire, 0.25mm (0.01in) dia
Produktkod. 11369378
Kvantitet:
100 m
500 m
Förpackningsstorlek:
100m
500m
Produktkod. 11369378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043271.H4
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper Nickel wire
Namnnotering 0.25mm (0.01 in.) dia.
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Cu:Ni 55:45 wt%
Kvantitet 100 m
Vikt ≈0.44g/m
Form Wire
MDL-nummer MFCD00801098
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.