Läs mer
Copper Nickel wire, 0.5mm (0.02in) dia
Beskrivning
Koppar Nickeltråd används för havsvattenkondensorsystem och i avsaltningsanläggningar, samt rörledningar i kemiska anläggningar. Det används allt mer för broms- och hydrauliska fjädringssystem och kylsystem i bilar och kommersiella fordon. Det används ofta för tillverkning av mynt, medaljer och andra halvvärde applikationer. Den används också i kylkretsar, ammunition, korrosionsbeständiga enheter för havsvatten och kondensorrör. Kopparnickellegeringarnas goda beständighet mot biopåväxt och havsvattenkorrosionsbeständighet har lett till att de används i applikationer som beklädnad av fartygsskrov, ben på oljeriggplattformar och havsvattenintagsskärmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper Nickel wire |
| Namnnotering | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Cu:Ni 55:45 wt% |
| Kvantitet | 25 m |
| Vikt | ≈1.75g/m |
| Form | Wire |
| MDL-nummer | MFCD00801098 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.