Läs mer
Copper Oxalate Hemihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper Oxalate Hemihydrate |
| CAS | 55671-32-4 |
| Molekylformel | C5 H12 N4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Copper(II) Oxalate, Cupric Oxalate, [Ethanedioato(2-)-O,O'] Copper Hemihydrate, [Ethanedioato(2-)-kO1,kO2] Copper Hemihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N4/c1-9(2)5(8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H3,6,7) |
| LEDER | CN(C)C(=N)CC(=N)N |
| IUPAC-namn | 3-N,3-N-dimethylpropanediimidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.176 |
| Formel vikt | 128.106 |