Läs mer
Velp Scientifica™ Kopparoxid
Produktkod. 15349574 Handla allt Velp Produkter
Change view
Typ:
Kopparoxid
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15349574 Kopparoxid 50g
1 options
Produktkod. 15349574 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.37 SEK
    170.23 SEK / 50g
    Save 13.14 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Velp Scientifica™ Kopparoxid för användning med Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 och 702.
  • För användning med NDA 701 och 702
Specifikationer
Typ Kopparoxid
Provkapacitet 50 g
För användning med Dumas kväveanalysator
Vikt (metrisk) 0.05 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COPPER OXIDE, 50G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: copper(II) oxide