Läs mer
Copper Oxychloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper Oxychloride |
| CAS | 1332-65-6 |
| Molekylformel | Cl Cu2 H3 O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClH.2Cu.3H2O/h1H;;;3*1H2/q;;+4;;;/p-4 |
| LEDER | O[Cu](O)(O)(Cl)[Cu] |
| IUPAC-namn | chloro-cuprio-trihydroxy-copper |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.57 |
| Formel vikt | 211.8363 |