Läs mer
Copper, Phosphor Bronze 5% A, CDA 510, C51000, 100g, ARMI∣MBH
Kvantitet:
100 g
Beskrivning
Copper, Phosphor Bronze 5% A, CDA 510, C51000, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxygen/Carbon/Silver/Lead/Zinc/Nickel/Phosphorus/Tin/Copper/Aluminium/Antimony/Arsenic/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Hydrogen/Iron/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nitrogen/Palladium/Selenium/Silicon/Sulfur/Tellurium/Titanium/Tungsten/Vanadium |
| CAS | 7440-50-8 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Oxygen 0.0011 %/Carbon 0.0018 %/Silver 0.0019 %/Lead 0.0027 %/Zinc 0.0034 %/Nickel 0.017 %/Phosphorus 0.16 %/Tin 4.54 %/Copper 95.2 % |