Läs mer
Copper, Phosphor Bronze, ASTM B888, C52480, 50g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Copper, Phosphor Bronze, ASTM B888, C52480, 50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bismuth/Silicon/Phosphorus/Silver/Antimony/Iron/Lead/Nickel/Zinc/Tin/Copper |
| CAS | 7440-50-8 |
| Kvantitet | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Bismuth (0.0015) %/Silicon (0.002) %/Phosphorus (0.011) %/Silver (0.015) %/Antimony (0.018) %/Iron (0.02) %/Lead (0.325) %/Nickel (0.36) %/Zinc (0.39) %/Tin (10.4) %/Copper (88.5) % |