Läs mer
Kopparftalocyanin, färgämnesinnehåll ca 95 %
Produktkod. 10752671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10752671 25 g Glasflaska 25g
10489940 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10752671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269150250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 147-14-8 | C32H16CuN8
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-14-8
Molekylformel C32H16CuN8
MDL-nummer MFCD00010719
Synonym C.I. 74160, Pigment blue 15
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper phthalocyanine
Namnnotering Färgämnesinnehåll ca 95 %
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Följer
Merck Index 15, 2505
Färg Blått
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: löslig i 98 % h2so4, praktiskt taget olöslig i alkohol och kolväten
Kvantitet 25 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Formel vikt 576.08
Procent renhet ≥94 % (ex Cu)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.