Läs mer
Bochem™ Koppar/plast trattfilter
Produktkod. 10058909
Change view
Diameter (metrisk) skiva:
50 mm
105 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) skiva
10058909 105 mm
10329199 50 mm
2 options
Produktkod. 10058909
Brand: Bochem™ 8853
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt dimensionerad och lämpad för användning i en tratt. Bochem™ Koppar/plasttrattfilter är tillverkat av två material för hållbarhet och motstånd.
  • Koppar- och plastkonstruktion.
  • Motståndskraftig och hållbar.
  • Kommer i två storlekar.
Specifikationer
Material Plast
Diameter (metrisk) skiva 105 mm
För användning med (utrustning) Tratt