Läs mer
Kopparpulver, -625 mesh, APS 2-3,50 mikron, 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11376597
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11376597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000622.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-50-8
Molekylformel Cu
Molekylvikt (g/mol) 63.55
MDL-nummer MFCD00010965
InChI-nyckel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-namn koppar
LEDER [Cu]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper
Utseende Copper colored powder
Kvantitet 50 g
Maskstorlek -625 Mesh
Odör Odorless
Ångtryck 0 hPa
Analysprocentintervall 99% (Metals basis)
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.