Läs mer
Copper Pyrithione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper Pyrithione |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H4NOS.Cu/c2*7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h2*1-4H;/q2*-1;+2 |
| Formel vikt | 314.9323 |