Läs mer
Kopparsilicid, 99,5% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367577
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367577 100 g 100g
11357577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012844.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12159-07-8 | Cu5Si
Kopparsilicid tunnfilm används för passivering av kopparbaserade chips, där den tjänar till att undertrycka diffusion och elektromigrering och fungerar som en diffusionsbarriär. Den är involverad i den direkta processen, den industriella vägen till organiska kiselföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12159-07-8
Molekylformel Cu5Si
MDL-nummer MFCD00134719
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper silicide
Smältpunkt 825°C
Färg Silver
Fysisk form Pieces
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 345.79
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.