Läs mer
Copper Silicon bar, 3.8x3.8x30cm, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper Silicon bar |
| Namnnotering | 3.8x3.8x30cm |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Cu:Si; 97:3 wt% |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Vikt | ≈3.7kg/bar |
| Form | Bar |
| MDL-nummer | MFCD02684526 |
| Synonym | Everdur™ Silicon Bronze |