Läs mer
Kopparlösning för ICP 10g/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Cu |
| Koncentration | 10±0.02 g/L |
| Typ | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Cu |
| Lösningsmedel eller matris | Nitric Acid |
| Kvantitet | 100 mL |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
1 resultat hittades
| Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
|---|---|---|---|
| 1130881 | Analyscertifikat | 03/07/2025 | S 215 100 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Copper (Cu) 10000mg/l in HNO3 5%
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P391-Samla upp spill.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kopparlösning för ICP 10g/L HNO 3 matris, Fisher chemical™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering