Läs mer
Kopparlösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material | Copper- Cu |
Förpackning | Flaska |
Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1022300 |
Koncentration | 1 μg/mL±0.002 g/L |
Lösningsmedel eller matris | Methanol |
Kvantitet | 1000 mL |
Kvalitet | Eu. Ph. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Copper (Cu) 1000mg/l in HNO3 2%
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kopparlösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering