Läs mer
Kopparförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 3,18 mm (0,125 tum) tjockt, 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15474885
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474885 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15474885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043038.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Magnetronsputtringskälla
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 3,18 mm (0,125 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7440-50-8
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Cu
MDL-nummer MFCD00010965
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
InChI-nyckel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cu]
IUPAC-namn koppar
Molekylvikt (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Procent renhet 99.995%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.