Läs mer
Koppar Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10121862 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10121862 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10121862 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLCU12X
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Cu1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel Cu
MDL-nummer MFCD00010965
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [Cu]
IUPAC-namn koppar
Lösningsmedel eller matris 2% HCl
Molekylvikt (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:30052
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning