Läs mer
Koppar Standard för ICP , ICP-MS 10 000μ g/ml (10 000 pm) i 2-5 % salpetersyra ( HNO3 ), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Beskrivning
- ICP, ICP-MS referensstandard, ICP , ICP-MS referensmaterial
- ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
- ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
- ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
- GHS/OSHA-kompatibel, REACH etc.
- Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med hjälp av ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av masspektroskopistandarder), trippeldestillerade syror och trippellakade förrengjorda flaskor.
- Titrimetrin och spektroskopin kontrolleras och kalibreras med separata certifierade referensmaterial (’CRM), så produkten kommer med två spårbarhetsskikt inklusive NIST Standarder där tillgängliga.
- Alla mätosäkerheter för denna produkt beräknas enligt Eurachem/CITAC-riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Matris: 2-5% HNO3 |
| Förpackning | HDPE Trippelurlakad |
| Analyt- eller komponentnamn | Copper |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 10,000 µg/mL (10,000 ppm) |
| Teknik | ICP, ICP-MS, AA, Jonkromatografi, XRF, Katjonmätning |
| Element | Cu |
| Kvantitet | 250 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- COPPER ICP STANDARD SOLUTION
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, copper