Läs mer
Kopparstandardlösning, för AAS, 1 mg/ml Cu i 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-220999 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10666022
Brand: Thermo Scientific Acros 195931000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper standard solution
Namnnotering 1 mg/ml Cu in 2% HNO3
Förpackning Plastflaska
CAS 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densitet 8.92
Fysisk form Lösning
Molekylformel Cu
Koncentration 997 to 1003 μg/mL of Cu(2+) in 2% HNO3 (20°C)
MDL-nummer MFCD00010965
Färg Blått
Fieser 16,95; 16,181
Löslighet Soluble in water
InChI-nyckel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cu]
IUPAC-namn koppar
Molekylvikt (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
Kvantitet 100 ml
ChEBI CHEBI:30052
Formel vikt 63.55
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper atomic absorption standard solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.