Läs mer
Kopparsulfat, 0,0200 M (M/50), Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper Sulfate |
| CAS | 7758-99-8, 7732-18-5 |
| Färg | Blått |
| CAS Min % | 98.0, 0.49 |
| pH | ∼4 |
| CAS Max % | 100.0, 0.51 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Naturlig polyflaska |
| Molekylformel | CuH10O9S |
| Visa mer |