Läs mer
Kopparsulfatbuffertlösning, pH 4 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffered copper sulphate solution |
| pH | 4 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Kvalitet | Eu. Ph. Referens |
| Förpackning | Flaska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffered copper sulphate solution - pH 4.0 European Pharmacopoeia Ref: 4001000 (SOL 034)
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .