Läs mer
Kopparsulfatlösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12910854 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12910854 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12910854 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 013 1000
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Copper Sulphate solution
Förpackning Flaska
Koncentration 0.02 M
Kvantitet 1000 mL
Kvalitet Eu. Ph. Referens
Produktidentifikator
  • Copper Sulphate 0.02M solution. European Pharmacopoeia Ref: 3001200 (VL 013)
Gefahrenkategorie
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.