Läs mer
Eppendorf Kopparvattenbricka och 4 kopparhyllor
Handla allt Eppendorf Produkter
Material:
Koppar
Beskrivning
- Speciellt designad för 170 L inkubatorer, underlättar denna uppsättning en gynnsam miljö för cellkulturer genom att utnyttja den utmärkta värmeledningsförmågan hos koppar.
- Vattenbrickan hjälper till att upprätthålla optimala luftfuktighetsnivåer i inkubatorn, avgörande för celltillväxt och livsduglighet.
- De fyra kopparhyllorna ger gott om utrymme för att organisera prover effektivt och möjliggör jämn fördelning av värme i hela kammaren. Koppars överlägsna värmeöverföringsegenskaper säkerställer stabila och konsekventa temperaturförhållanden inuti inkubatorn, vilket främjar korrekta och tillförlitliga resultat i dina experiment.
- Uppgradera din inkubator med detta set för att dra nytta av förbättrad värmefördelning, förbättrad temperaturstabilitet och bättre fuktighetskontroll.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 170 L Inkubator |
| Material | Koppar |
| Typ | Vattenbricka och hyllor Set |