Läs mer
Copper, Wire, (0.020), BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15587914 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15587914 454 g Varje
1 options
Produktkod. 15587914 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 173601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper
CAS 7440-50-8
Kvantitet 454 g
Form Wire
Molekylformel Cu
MDL-nummer MFCD00010965
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
InChI-nyckel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cu]
IUPAC-namn copper
Molekylvikt (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Formel vikt 63.55
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent