Läs mer
Coppersensor 1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coppersensor 1 |
| CAS | 874748-20-6 |
| Molekylformel | C30H50BF2N3S4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [4-Ethyl-beta-(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-kN)-N,N-bis[2-[[2-(ethylthio)ethyl]thio]ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-ethanaminato-kN1]difluoro- (T-4)- Boron, (T-4)-[4-Ethyl-beta-(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-kN)-N,N-bis[2-[[2-(ethylthio)ethyl]thio]ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-ethanaminato-kN1]difluoroboron, CS 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50BF2N3S4/c1-9-26-22(5)29-28(21-34(13-15-39-19-17-37-11-3)14-16-40-20-18-38-12-4)30-23(6)27(10-2)25(8)36(30)31(32,33)35(29)24(26)7/h9-21H2,1-8H3 |
| LEDER | [F-][B+3]1([F-])N2=C(C)C(=C(C)C2=C(CN(CCSCCSCC)CCSCCSCC)C3=C(C)C(=C(C)[N-]13)CC)CC |
| IUPAC-namn | N-[(5,11-dietyl-2,2-difluoro-4,6,10,12-tetrametyl-3-aza-1-azonia-2-boranuidatricyclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-8-yl)metyl]-2-(2-etylsulfanyletylsulfanyl)-N-[2-(2-etylsulfanyletylsulfanyl)etyl]ethanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 629.81 |
| Formel vikt | 629.2949 |