Läs mer
Coppersensor 3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coppersensor 3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Dry Pack |
| Formel vikt | 653.3348 |
| Molekylvikt (g/mol) | 653.87 |