Läs mer
Coproporphyrin I-15N4, TRC
Produktkod. 30012903
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012903 5 mg
30004328 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6854015MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C36H3815N4O8
Molekylvikt (g/mol) 658.68
Synonym 3,8,13,18-Tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropanoic -15N4 Acid, 3,8,13,18-Tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionic-15N4 Acid, NSC 267073-15N4
IUPAC-namn 3-[7,12,17-tris(2-carboxyethyl)-3,8,13,18-tetramethyl-21,22-dihydroporphyrin-2-yl]propanoic acid
LEDER CC(C(/C=C(C(CCC(O)=O)=C/1C)\[15NH]C1=C/2)=[15N]/3)=C(CCC(O)=O)C3=C\C4=C(C)C(CCC(O)=O)=C(/C=C5C(C)=C(CCC(O)=O)C2=[15N]/5)[15NH]4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coproporphyrin I-15N4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C36H38N4O8/c1-17-21(5-9-33(41)42)29-14-26-19(3)23(7-11-35(45)46)31(39-26)16-28-20(4)24(8-12-36(47)48)32(40-28)15-27-18(2)22(6-10-34(43)44)30(38-27)13-25(17)37-29/h13-16,37-38H,5-12H2,1-4H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46)(H,47,48)/i37+1,38+1,39+1,40+1
Procent renhet >95%