Läs mer
Coproporphyrin III Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30010663
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30010663 25 mg -
30010140 2.5 mg 2.5mg
30003921 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010663 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC68544525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68938-73-8
Molekylformel C36 H38 N4 O8 . 2Cl 2H
Molekylvikt (g/mol) 727.63
Synonym 3,8,13,17-Tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,18-tetrapropanoic Acid Dihydrochloride
IUPAC-namn 3-[(1Z,4Z,9Z,15Z)-8,12,17-tris(2-carboxyethyl)-3,7,13,18-tetramethyl-21,23-dihydroporphyrin-2-yl]propanoic acid;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.CC1=C(CCC(=O)O)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5nc(cc1[nH]2)c(C)c5CCC(=O)O)c(CCC(=O)O)c4C)c(CCC(=O)O)c3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coproporphyrin III Dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C36H38N4O8.2ClH/c1-17-21(5-9-33(41)42)29-14-27-19(3)22(6-10-34(43)44)30(39-27)15-28-20(4)24(8-12-36(47)48)32(40-28)16-31-23(7-11-35(45)46)18(2)26(38-31)13-25(17)37-29;;/h13-16,37,40H,5-12H2,1-4H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46)(H,47,48);2*1H/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
Formel vikt 726.2223
Procent renhet >95%