Läs mer
Coproporphyrin III, MedChemExpress
Produktkod. 16420759
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16420759 1 mg
16416077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16420759 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101398
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Coproporphyrin III (Zincphyrin) is a naturally occurring porphyrin derivative that is mainly found in urine.
Coproporphyrin III (Zincphyrin) is a naturally occurring porphyrin derivative that is mainly found in urine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coproporphyrin III
CAS 14643-66-4
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H38N4O8
Kvantitet 1 mg
Synonym Zincphyrin
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (127.23 mM)
LEDER O=C(O)CCC1=C2/C=C3C(CCC(O)=O)=C(C)C(/C=C(N/4)/C(C)=C(CCC(O)=O)C4=C\C5=N/C(C(CCC(O)=O)=C5C)=C\C(N2)=C1C)=N/3
Molekylvikt (g/mol) 654.71
Formel vikt 654.71
Procent renhet 96.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder