Learn More
Coprostan-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30005166
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30005166 10 mg
30009640 100 mg
30003824 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005166 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC68545010MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 360-68-9
Molekylformel C27 H48 O
Molekylvikt (g/mol) 388.67
Synonym Cholestan-3-ol, (3β,5β)-, 5β-Cholestan-3β-ol (8CI), (3β,5β)-Cholestan-3-ol, 3β-Hydroxy-5β-cholestanol, 5β-Coprostanol, Coprostan-3-ol, Coprostan-3β-ol, Coprostanol, Coprosterol, Koprosterin, Koprosterol, NSC 18175, NSC 5060, Stercorin
IUPAC-namn (3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Coprostan-3-ol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vikt 388.3705
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.