missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
COPS6 Polyclonal specifically detects COPS6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | COPS6 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | BMP2B, BMP2B1, BMP4, COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 6 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 6, CSN6COP9 subunit 6 (MOV34 homolog, 34 kD), H_NH0506M12.12, hVIP, JAB1-containing signalosome subunit 6, MOFC11, MOV34 homolog, MOV34 homolog, 34 kD, MOV34-34KD, SGN6, Signalosome subunit 6, Vpr-interacting protein |
| Gensymboler | COPS6 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EVPFNHEILREAYALCHCLPVLSTDKFKTDFYDQCNDVGLMAYLGTITKTCNTMNQFVNKFNVLYDRQGIGRRM |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?