Läs mer
COR 170, Tocris Bioscience™
Produktkod. 30001990
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001990 10 mg
30002003 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30001990 Leverantör Tocris Bioscience Leverantörsnummer 4756/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective CB2 receptor inverse agonist
Selective inverse agonist of CB2 receptors (Ki values are 3.8 and >10,000 nM for CB2 and CB1, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1048039-15-1
Molekylformel C31H36N2O2
Molekylvikt (g/mol) 468.641
InChI-nyckel MSJISJDTJJYBFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-adamant-1-yl-4-oxo-1-pentyl-6-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
PubChem CID 25033736
IUPAC-namn N-(1-adamantyl)-4-oxo-1-pentyl-6-phenylquinoline-3-carboxamide
LEDER CCCCCN1C=C(C(=O)C2=C1C=CC(=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC45CC6CC(C4)CC(C6)C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material COR 170
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 468.63
Procent renhet >99%