Läs mer
COR 170, Tocris Bioscience™
Produktkod. 30002003
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30002003 50 mg
30001990 10 mg
2 options
Produktkod. 30002003
Brand: Tocris Bioscience 4756/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective CB2 receptor inverse agonist
Selective inverse agonist of CB2 receptors (Ki values are 3.8 and >10,000 nM for CB2 and CB1, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1048039-15-1
Molekylformel C31H36N2O2
Molekylvikt (g/mol) 468.641
InChI-nyckel MSJISJDTJJYBFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-adamant-1-yl-4-oxo-1-pentyl-6-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
PubChem CID 25033736
IUPAC-namn N-(1-adamantyl)-4-oxo-1-pentyl-6-phenylquinoline-3-carboxamide
LEDER CCCCCN1C=C(C(=O)C2=C1C=CC(=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC45CC6CC(C4)CC(C6)C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material COR 170
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 468.63
Procent renhet >99%