Läs mer
Proteintech CoraLite ™488-Phalloidin (grön)
Produktkod. 17511176 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
300 tester
Produktkod. Kvantitet
17511176 300 tester
1 options
Produktkod. 17511176 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer PF00001300T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Phalloidin är ett toxin isolerat från svamp som binder F-aktin i cytoskelettet.
  • Denna produkt är konjugerad till vårt fluorescerande CoraLite(R)-färgämne för att färga F-aktin för märkning, identifiering och kvantifiering av aktinfilament i immunfärgningsstudier.
  • Jämfört med många fluorescerande färgämnen har CoraLite(R) färgämnen fördelar i ljusstyrka, ljusstabilitet och vattenlöslighet.
  • Maxima för excitation/emissionsvåglängder är 490 nm/515 nm
Specifikationer
För användning med (applikation) Immunfluorescens
Kvantitet 300 tester
Emission 515 nm