Läs mer
Proteintech CoraLite ™488 TUNEL Assay Apoptos Detection Kit (grön)
Handla allt Proteintech ProdukterBeskrivelse
- DNA-fragmenten tenderar att variera i längd i heltalsmultiplar på 180 bp-200 bp, vilket visas som ett stegliknande mönster i agarosgelelektrofores.
- Detta kit använder TUNEL-metoden, med terminal deoxinukleotidyltransferas (TdT för att katalysera inkorporeringen av CL488-dUTP vid 3'-OH-änden av det trasiga DNA:t från apoptotiska celler.
- CL488-dUTP-märkt DNA kan observeras direkt med ett fluorescensmikroskop eller kvantifieras med en flödescytometer.
- TUNEL-metoden kan selektivt detektera apoptotiska celler, men inte nekrotiska celler eller celler med DNA-strängbrott orsakade av bestrålning och läkemedelsbehandling.
Tekniske data
Tekniske data
| Beskrivning | Emission: 515 nm |
| Kvantitet | 20 tester |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. Undvik exponering för ljus. Stabil i 2 år efter leverans. Undvik fryst-tö-cykler. |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?