Läs mer
Proteintech CoraLite ™594-Phalloidin (röd)
Produktkod. 17521176 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
300 tester
Produktkod. Kvantitet
17521176 300 tester
1 options
Produktkod. 17521176 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer PF00003300T
 Begränsad artikel
I lager
Phalloidin är ett toxin isolerat från svamp som binder F-aktin i cytoskelettet.
  • Denna produkt är konjugerad till vårt fluorescerande CoraLite(R)-färgämne för att färga F-aktin för märkning, identifiering och kvantifiering av aktinfilament i immunfärgningsstudier.
  • Jämfört med många fluorescerande färgämnen har CoraLite(R) färgämnen fördelar i ljusstyrka, ljusstabilitet och vattenlöslighet.
  • Maxima för excitation/emissionsvåglängder är 593 nm/614 nm
Specifikationer
För användning med (applikation) Immunfluorescens
Kvantitet 300 tester
Emission 614 mm