Läs mer
CoraLite™ Plus 488-conjugated CD68 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1567.35 SEK - 5007.57 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD68 |
|---|---|
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Användningsområden | Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | CoraLite Plus 488 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30235672
|
Proteintech
CL488-25747-100UL |
100 μL |
5007.57 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30236260
|
Proteintech
CL488-25747-20UL |
20 μL |
1567.35 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The CD68 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human CD68. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CD68 antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Specifikationer
| CD68 | |
| Immunofluorescence | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| DKFZp686M18236; GP110; SCARD1 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Conjugated Antibody |
| 1000 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 968 | |
| Fusion Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |