Läs mer
Masterflex™ Förlängningskabel, RJ-12
Produktkod. 12324568
Total längd (metrisk):
4.5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12324568
Brand: Masterflex™ 7709504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få ut det mesta av ditt Masterflex™ pump med anslutningskablar, reservdelar och andra tillbehör.
  • Välj tillbehör och reservdelar som passar dig Masterflex™ pump
  • Öka flexibiliteten med utökade kabellängder
Specifikationer
Beskrivning Valfri förlängningskabel, RJ12; 15 fot (4,5 m).
Total längd (engelska) 15 ft.
Total längd (metrisk) 4.5 m