Läs mer
BOLA Sladdlösa pumpar för syror och frätande lösningar
Produktkod. 10470152
Change view
Total längd (metrisk):
400 mm
600 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk)
10470152 400 mm
10186950 600 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10470152 Leverantör BOLA Leverantörsnummer G87001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5423.25 SEK
    4478.33 SEK / Paket med 1
    Save 944.92 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Sladdlösa pumpar för syror och frätande lösningar PP/PTFE/HASTELLOY, utan batterier
  • Tillverkad av polypropen, PTFE, Hastelloy™, drivs av två kommersiella 1,5 V-batterier (vi rekommenderar användning av uppladdningsbara batterier).
  • Kraftfull – pumpkapacitet på upp till 6 l per minut med fritt flöde
  • Kompakt konstruktion
  • Batteridriven och därför användbar var som helst
  • Enkel hantering
  • Mycket lätt vikt (endast 500 g inklusive batterier)
  • Lågriskpumpning
  • Lämplig även för smala munningskärl med slipfog 29/32 eller gänga GL 45, ballonger eller tunnor
Specifikationer
Användningsområden För pumpning av lågviskösa vätskor
Öppningsstorlek (metrisk) 25 mm
Total längd (metrisk) 400 mm