Läs mer
R&D Systems™ Cordycepin
Produktkod. 18014122
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18014122 10 mg
1 options
Produktkod. 18014122 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 2294/10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. RNA synthesis inhibitor
Nucleoside analog that acts as an anticancer and antifungal agent. Can be converted to 3'-deoxyadenosine triphosphate (3'-dATP), which inhibits ATP-dependent DNA synthesis. Inhibits growth of various tumor cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cordycepin
CAS 73-03-0
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C10H13N5O3
Formel vikt 251.24
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 251.25