Läs mer
Cordycepin, TRC
Produktkod. 30007080
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007080 100 mg
30007244 25 mg
30006937 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007080 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC685800100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-03-0
Molekylformel C10 H13 N5 O3
Molekylvikt (g/mol) 251.24
Synonym Adenosine, 3'-deoxy-, Cordycepin (6CI,7CI), 3'-Deoxyadenosine, 9-(3-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)adenine, 9-Cordyceposidoadenine, 9H-Purin-6-amine, 9-(3-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, Cordycepine, NSC 401022, NSC 63984, β-D-erythro-Pentofuranoside, adenine-9 3-deoxy-
IUPAC-namn (2R,3R,5S)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymetyl)oxolan-3-ol
LEDER Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cordycepin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O3/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(17)1-5(2-16)18-10/h3-6,10,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,10+/m0/s1
Formel vikt 251.1018
Procent renhet >95%