Läs mer
Brady™ Kärnpapper, 76 mm
Produktkod. 31751190
Change view
Mått (L x B):
101.60 x 101.60 mm
203.20 x 101.60 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
31751190 101.60 x 101.60 mm
31751199 203.20 x 101.60 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31751190 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 324910
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utskrivbara, pappersetiketter för direkta termiska skrivare
  • Idealisk etikettstorlek för logistiska tillämpningar.
Specifikationer
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matt
Formatera Stansad
Material papper
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Direkt termisk
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Brady i6100
Antal per förpackning 3000
Form Rektangel
Tjocklek (engelska) 0,0039 tum
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (L x B) 101.60 x 101.60 mm
Längd (engelska) 101.60 mm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101.60 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 101.60 mm
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 101.60 mm
Alternativt artikelnummer i61-DT-77-7604-1.5